Principaux documents
Z740590
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5000 mL, subdivision, 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
1 EA
74,80 €
74,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
74,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
74,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
5000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What are the dimensions of item Z740590-1EA, Aldrich® Essentials beaker, Griffin?
    1 answer
    1. The dimensions for the 5000ml beaker are as follows:
      Outer diameter (OD): 170mm
      Height: 270mm