Principaux documents
Z723185
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., économique
frequency 600 MHz, L 8 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
100 EA
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
210,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-1000-8
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
8 in.
Courbure
102 μm
Concentricité
102 μm
Diamètre
5 mm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.43 mm
Description générale
Les tubes ont un fond arrondi et incluent une zone sablée pour marquer les échantillons. Les tubes de 23 cm de longueur sont conçus pour la préparation de standards et l′utilisation avec les manifolds « Tip-Off ». Les tubes économiques et jetables pour RMN Wilmad sont optimisés pour la spectroscopie RMN à haut débit. (tous les tubes économiques sont fournis avec des bouchons)
Informations légales
Wilmad is a registered trademark of SP Industries