Principaux documents
Z685135
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 29/32
1 EA
99,00 €
99,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
99,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
99,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Ace Glass
Diam. de la partie supérieure
100 mm
Description générale
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.