Principaux documents
Z684287
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale spinbar
PTFE, W × L 2 mm × 7 mm
1 EA
15,60 €
15,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
15,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
15,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Larg. × L
2 mm × 7 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC