Principaux documents
Z189863
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
L 1 in. × 1 in.
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 EA
15,50 €
15,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
15,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
15,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37144-0100
Longueur
1 in. × 1 in.
25.4 mm
Diamètre
14.3 mm
Description générale
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Informations légales
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP