Principaux documents
Z682500
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
1 EA
123,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
123,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Büchi equivalent, 32002
Longueur
45 mm
Catégories apparentées
Description générale
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG