Principaux documents
Z682438
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 160 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
1 EA
123,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
123,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Büchi equivalent, 46964
Longueur
160 mm
Catégories apparentées
Description générale
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG