Principaux documents
GF62973647
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
AL607160
1 EA
721,00 €
721,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
721,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
721,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 629-736-47
Longueur
1000 mm
D.E.
8.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm