Principaux documents
Z647195
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 100 mL, accuracy: 0.50 mL
Synonyme(s) :
3201/10
2 EA
54,60 €
54,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
54,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
54,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
graduations 1.0 mL
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.50 mL
Hauteur
260 mm
Description générale
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
Autres remarques
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.