Principaux documents
Z620181
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 100 mm × 15.50 mm
Synonyme(s) :
231721489
250 EA
29,40 €
29,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
29,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.22
29,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
Conditionnement
pack of 250
Fabricant/nom de marque
DURAN®
H × Diam.
100 mm × 15.50 mm
Capacité
14 mL
Taille de la paroi
0.80 mm
Description générale
with straight rim
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences