Principaux documents
Z566845
Plas-Labs PCR UV chamber germicidal light package
rated at 254 nm
Synonyme(s) :
isolation chambers, pcr chambers
1 EA
940,00 €
940,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
940,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103406
Nomenclature NACRES :
NB.35
940,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs 800-UV/18
Technique(s)
PCR: suitable
Catégories apparentées
Description générale
The PCR UV germicidal light package is rated at 254 nm and will decontaminate all surfaces of the interior of the Plas-Labs PCR UV chamber. The lamp should be activated 15 minutes prior to and 15 minutes after planned use.