ZLXUVL2L1
Lampe UV bactéricide
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Description générale
Cette lampe UV bactéricide est conçue pour réduire la charge bactérienne de l'eau pure avant qu'elle ne soit distribuée pour être utilisée. Avant d'être distribuée, l'eau pure est décontaminée par cette lampe UV et filtrée au point de distribution du système d'eau. La lampe UV émet à 254 nm, pour les applications sensibles aux bactéries.
Application
Lampe UV de rechange à utiliser avec les systèmes de grande capacité.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Pour les clients aux États-Unis : contient du mercure. Ne pas jeter à la poubelle - Se conformer à la législation locale, nationale ou fédérale.