Principaux documents
Z562548
LabJaws hook lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, nickel plated (zinc)
1 EA
15,80 €
15,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
15,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
15,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel plated (zinc)
Fabricant/nom de marque
Troemner 916128
Capacité de la mâchoire
0-13 mm , 0-51 inches
Description générale
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Informations légales
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC