Principaux documents
Z693782
LabJaws lattice rod S-connector
stainless steel
Synonyme(s) :
clamp holders, frame connectors
1 EA
40,20 €
40,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
40,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
40,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Troemner 916355
Capacité de la mâchoire
0-13 mm
Description générale
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Informations légales
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC