Principaux documents
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
1 EA
61,70 €
61,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
61,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
61,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H37945-0000
Longueur
9 in.
Description générale
With 3in. PTFE-coated tips.