Principaux documents
Z560626
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 600 mL
1 EA
334,00 €
334,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
334,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
334,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded29/32
Qualité
for chromatography
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
44 mm × 572 mm
Volume de la colonne
600 mL
Volume du réservoir
500 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC