Principaux documents
Z170062
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 9, port size 8 in.
Synonyme(s) :
Neoprene Dry-Box Gloves
1 PAIR
165,00 €
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PAIR
165,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
neoprene
Taille
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pkg of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Paramètres
3000 psi tensile strength (approx)
L × épaisseur
27 in. × 0.015 in.
Taille du port
8 in.
Couleur
black
Description générale
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.