Principaux documents
Z558974
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
light blue, size L
About This Item
Code UNSPSC :
46181532
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le produit Z558974 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Taille
L
Disponibilité
not available in EU
Couleur
light blue
Description générale
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
  • Material: SMS
  • Weight: 30 grams
  • Collar: knit
  • Pockets: 3
  • Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
Informations légales
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany