Principaux documents
CLNSOIL3
Supelco
Clean Sandy Loam
250 G
333,00 €
333,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
333,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
333,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC CLNSOIL-3-100
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Application
Product is intended for use as a clean control and as a base for fortification when no suitable CRM is available for use in method validation, method development or matrix recovery applications. COA covers most paramaters of interest.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The impact of contact time on pyrene sorptive behavior by a sandy-loam soil.
Hwang S and Cutright J T.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 117(3), 371-378 (2002)
Questions
  1. Bonjour, Je souhaiterai savoir si la référence CLNSOIL3 correspond à de la terre stérile ? et si oui, par quelle méthode : autoclavage ? Merci
    1 answer
    1. This product is not sterile. It is intended to be used as a soil sample matrix, with certified levels of impurities documented on the certificate of analysis (COA).