Principaux documents
Z550124
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 4-8 μm
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
69,80 €
69,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
69,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
69,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
30 mm
Capacité de l'entonnoir
30 mL
Diam. de la tige
10 mm
Dimension de pores
4-8 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC