Principaux documents
SLW4510/02
Pyrex® Quickfit(R) Polypropylene screwthread Connector
13 mm Screwthread Inlet and Outlet
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4510/02
10 EA
94,10 €
94,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
94,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NB.35
94,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Viton® O-ring
polypropylene
Fabricant/nom de marque
4510/02
SciLabware
Description générale
These screwthread hose connectors are only for use with the QUICKFIT® and PYREX® glassware products. They do not fit DURAN® glass threads.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
QUICKFIT is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company