Principaux documents
Z532207
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifolds with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 4
1 EA
734,00 €
734,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
734,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
734,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
Caractéristiques
positions 4
Longueur
400 mm
Catégories apparentées
Description générale
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC