Principaux documents
Z244023
Sigma-Aldrich
Collecteur ACE avec robinets d′arrêt filetés
positions, 5
1 EA
1 170,00 €
1 170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 170,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
positions 5
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 872954
Catégories apparentées
Description générale
Greaseless vacuum/gas manifold with 0 to 4mm high-vacuum PTFE, three-way stopcocks for takeoffs. One end of each manifold tube has a #7 Ace-Thred for easy cleaning. Ends are supplied with nylon stopper/plugs with FETFE® O-rings. Port connections are 8mm O.D. Vacuum and gas connections are 1/2in. o.d.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.