Principaux documents
Z530395
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
thermometer joint: ST/NS 10/18, Joints: ST/NS 19/22 (2)
1 EA
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS19/22 (2)
Profondeur d'immersion
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC