Principaux documents
Z174440
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation apparatus
Standard head
1 EA
1 120,00 €
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 120,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Catégories apparentées
Description générale
Threaded 24/40 joints. 100 mL two-neck flask and 50 mL recovery flask.
Replacement parts:
Z174459 - Standard head
Z247839 - Jacketed head
Z174491 - Receiver flask, 50 mL
Z174483 - Two-neck flask, 100 mL
Z405531 - Two-neck flask, 250 mL
Z174475 - Gas-inlet adapter
Z174467 - Gas-inlet tube
Please note: Purchase thermometer separately (Z252980)
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC