Principaux documents
Z115177
Spinvane® magnetic stirring bar
for 3-5 mL tubes
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
6 EA
81,40 €
81,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
81,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
81,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37135-0001
Barre, Larg. × Haut. × Diam.
10.4 mm × 16.5 mm × 9.8 mm
Description générale
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
Bars designed for narrow stirring applications.
Informations légales
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP