Z517356
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
724,00 €
About This Item
724,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fritted
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Whatman
Capacité
2 L
Diam. × H
130 mm × 360 mm
Diam. du disque
120 mm
Diam. du filtre
120 mm
Diam. du fritté
120 mm