Principaux documents
SYNM300005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-right, Rear-left-right
1 EA
913,00 €
913,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
913,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
913,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
number of ports 5
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
M300005
Catégories apparentées
Description générale
Synthware glass manifold featuring 5 ports, high vacuum solid glass stopcocks that are precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. The solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. The beams have a 22 mm O.D. with front-right and rear-left 10 mm hose connections. The distance between the stopcocks is 75 mm center to center.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.