Principaux documents
Z247588
Coors evaporating dishes
capacity 140 mL
1 PKG
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
150,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
circles
porcelain
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66200
Hauteur
42 mm
Capacité
140 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
94 mm
D.E. de la partie supérieure
94 mm
Description générale
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.