Principaux documents
Z505641
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 21.8 mm
1 EA
36,70 €
36,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
36,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
36,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855834
D.I.
21.8 mm
Taille de la paroi
3.5 mm