Principaux documents
Z542482
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 5.3 mm, wall size 1.78 mm
1 PKG
16,20 €
16,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
16,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
16,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 785507
D.I.
5.3 mm
Taille de la paroi
1.78 mm
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company