Principaux documents
Z423068
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
1 EA
652,00 €
652,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
652,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
652,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
500 mL
Dégagement du bras latéral
170 mm
Description générale
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 22 L - 50 L
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC