Principaux documents
SYND451414
Synthware Dean Stark distillation receiver
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware D4514114, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
1 EA
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
160,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.51
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware D451414
Capacité
5 mL
Description générale
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.