Principaux documents
Z548677
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
1 EA
254,00 €
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
254,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Hauteur
430 mm
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC