Principaux documents
Z415626
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 3
1 EA
1 390,00 €
1 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 390,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
positions 3
Longueur
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC