Principaux documents
Z406678
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 23 mm × 113 mm
1 EA
45,40 €
45,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
45,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
45,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Description
for shafts with button
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8083-16
Larg. × L
23 mm × 113 mm