Principaux documents
Z403571
IKA® supports for stirring hot plates
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
1 EA
41,00 €
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
41,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.76
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum (cast aluminum)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0002437700
Couleur
none
Description générale
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG