Z342254
Tubes RMN Schott®
economic
Synonyme(s) :
Tuyaux de RMN
758,00 €
About This Item
758,00 €
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
DURAN® 231700117
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Paramètres
300 MHz frequency
L × D.E.
178 mm × 5 mm
Courbure
0.07 mm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.75 mm
Description générale
- Les tubes pour RMN Schott® sont en verre borosilicate 3.3.
- Ces tubes sont optimisés pour donner des résultats rapides et précis.
- C'est la solution idéale pour les passeurs d'échantillons entièrement automatisés et les procédures à haut débit.
- Leur diamètre constant, leur épaisseur de paroi uniforme et leur excellente rectitude contribuent à l'exactitude des résultats.