Z334529
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 25 mL, side joint: ST/NS 14/23, center joint: ST/NS 19/23
Synonyme(s) :
FR25/2S/11A
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Joint
center joint: ST/NS19/23
side joint: ST/NS14/23
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR25/2S/11A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
80 mm
Capacité
25 mL
Description générale
- One vertical neck
- Two angled side necks