Principaux documents
Z322180
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 19/26
Synonyme(s) :
MF10/2B/SC
1 EA
29,60 €
29,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
29,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
29,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/26
Fabricant/nom de marque
Quickfit MF 10/2B/SC
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Description générale
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable