Principaux documents
Z310816
Volac® mini-volumetric flask
volume 3 mL, accuracy: ±0.025 mL
1 PKG
93,30 €
93,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
93,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
93,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck7/16
Description
Class A
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Poulton & Graf
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure du volume
3 mL, accuracy: ±0.025 mL
Capacité
3 mL
Description générale
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Informations légales
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.