Principaux documents
Z326534
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
2 EA
36,40 €
36,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
36,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
36,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Joint
joint: ST/NS neck10/19
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
5 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Autres remarques
BR37238 (India)
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG