Principaux documents
Z306401
Volac® volumetric flask
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, certificate
5 EA
68,40 €
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
68,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
Joint
joint ST/NS neck10/19
joint stopper10
Caractéristiques
certificate
class A
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Poulton & Graf
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure du volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
20 mL
Description générale
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Informations légales
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.