Z326402
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
61,80 €
About This Item
61,80 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
Joint
joint ST/NS neck10/19
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37403
Plage de mesure du volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
20 mL