Principaux documents
Z303674
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
FR1L/4S/22P
5 X 1 EA
611,00 €
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 X 1 EA
611,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Joint
center joint: ST/NS29/32
side joint ST/NS19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR1L/4S/22P
Disponibilité
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Hauteur
185 mm
Capacité
1,000 mL
Description générale
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited