Z303550
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 19/26
Synonyme(s) :
FR500/3S/22A
88,40 €
About This Item
88,40 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Joint
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR500/3S/22A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
150 mm
Capacité
500 mL
Description générale
- One vertical neck
- Two angled side necks