Principaux documents
Z303763
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Synonyme(s) :
FR5L/5US/33P
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Joint
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS24/29
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR5L/5US/33P
Disponibilité
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Hauteur
275 mm
Capacité
5,000 mL
Description générale
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited