Principaux documents
Z303437
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
FR100/3S/2A
1 EA
53,60 €
53,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
53,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
53,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Joint
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR100/3S/2A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
110 mm
Capacité
100 mL
Description générale
One vertical central neck and one angled side neck
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited