Principaux documents
Z334502
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23
Synonyme(s) :
FR50/1S/1A
1 EA
53,40 €
53,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
53,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
53,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Joint
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR50/1S/1A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
89 mm
Capacité
50 mL
Description générale
One vertical central neck and one angled side neck
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited