Principaux documents
Z301329
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
RA9/33
1 EA
44,50 €
44,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
44,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
44,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit RA 9/33
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Description générale
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited